Learn More
2-isopropylnaphtalène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422138
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11422138 5 g 5g
11432138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11422138 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15153.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2027-17-0 | C13H14 | 170.255 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2027-17-0
Formule moléculaire C13H14
Poids moléculaire (g/mol) 170.255
Numéro MDL MFCD00014322
Clé InChI TVYVQNHYIHAJTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropylnaphthalene, 2-iso-propylnaphthalene, naphthalene, 2-isopropyl, naphthalene, 2-1-methylethyl, 2-1-methylethyl naphthalene, beta-isopropylnaphthalene, unii-4dtr9un8sr, 4dtr9un8sr, .beta.-isopropylnaphthalene, 2-methylethyl naphthalene
CID PubChem 16238
Nom IUPAC 2-propan-2-ylnaphtalène
SMILES CC(C)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isopropylnaphthalene
Point de fusion 14°C
Densité 0.975
Point d’ébullition 268°C
Point d’éclair 122°C (252°F)
Indice de réfraction 1.587
Quantité 5 g
Poids de la formule 170.26
Pourcentage de pureté 96%