Learn More
2-Isopropylnaphtalène, TRC
Code produit 30405349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405349 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30405349 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8726901G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-isopropylnaphthalene
CAS 2027-17-0
Formule moléculaire C13 H14
Quantité 1 g
Synonyme Naphthalene, 2-(1-methylethyl)-, Naphthalene, 2-isopropyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(1-Methylethyl)naphthalene, 2-Isopropylnaphthalene, 6-Isopropylnaphthalene, NSC 166466, β-Isopropylnaphthalene
Formule InChI InChI=1S/C13H14/c1-10(2)12-8-7-11-5-3-4-6-13(11)9-12/h3-10H,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccc2ccccc2c1
Nom IUPAC 2-propane-2-ylnaphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 170.25
Poids de la formule 170.1096