Learn More
2-isopropylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10533131 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10533131 5 g Flacon en verre 5g
10496800 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10533131 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156680050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 88-69-7 | C9H12O | 136.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-69-7
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.19
Numéro MDL MFCD00002224
Clé InChI CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropylphenol, o-hydroxycumene, o-isopropylphenol, o-cumenol, 1-hydroxy-2-isopropylbenzene, 2-propan-2-yl phenol, 2-1-methylethyl phenol, phenol, o-isopropyl, phenol, 2-1-methylethyl, isopropylphenol
CID PubChem 6943
ChEBI CHEBI:38506
Nom IUPAC 2-propan-2-ylphénol
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isopropylphenol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 15.0°C to 16.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 212.0°C to 213.0°C
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHC6H4OH
Indice de réfraction 1.5255 to 1.5275
Quantité 5 g
Beilstein 06, 504
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 10% sodium hydroxide,soluble in isopentane,toluene,ethyl alcohol
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Isopropylphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.