Learn More
2-Isopropylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319599 50 g 50g
11449892 250 g 250g
11439892 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11319599 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12027.18
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 88-69-7 | C9H12O | 136.194 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-69-7
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.194
Numéro MDL MFCD00002224
Clé InChI CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropylphenol, o-hydroxycumene, o-isopropylphenol, o-cumenol, 1-hydroxy-2-isopropylbenzene, 2-propan-2-yl phenol, 2-1-methylethyl phenol, phenol, o-isopropyl, phenol, 2-1-methylethyl, isopropylphenol
CID PubChem 6943
ChEBI CHEBI:38506
Nom IUPAC 2-propan-2-ylphénol
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isopropylphenol
Point de fusion 14°C to 16°C
Densité 1.01
Point d’ébullition 212°C to 214°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Indice de réfraction 1.527
Quantité 50 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1363322
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Isopropylphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Isopropylphenol