Learn More
2-Isopropylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449892 250 g 250g
11319599 50 g 50g
11439892 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449892 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12027.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 88-69-7 | C9H12O | 136.194 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-69-7
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.194
Numéro MDL MFCD00002224
Clé InChI CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropylphenol, o-hydroxycumene, o-isopropylphenol, o-cumenol, 1-hydroxy-2-isopropylbenzene, 2-propan-2-yl phenol, 2-1-methylethyl phenol, phenol, o-isopropyl, phenol, 2-1-methylethyl, isopropylphenol
CID PubChem 6943
ChEBI CHEBI:38506
Nom IUPAC 2-propan-2-ylphénol
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isopropylphenol
Densité 1.010
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 250 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1363322
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 98%