Learn More
Isocyanate d’isopropylphényle 2, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11392896 1 g 1g
11302906 5 g 5g
11312906 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11392896 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10618.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 56309-56-9 | C10H11NO | 161.204 g/mol
2-Isopropylphenyl isocyanate is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de 2-isopropylphényle est utilisé comme intermédiaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Photosensible. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez loin de lʼhumidité, de lʼalcool, des amines, de lʼeau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56309-56-9
Formule moléculaire C10H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 161.204
Numéro MDL MFCD00013850
Clé InChI MWBSQVPLYJZPTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropylphenyl isocyanate, 1-isocyanato-2-isopropylbenzene, o-isopropylphenyl isocyanate, 2-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-2-propan-2-yl benzene, 1-isocyanato-2-isopropyl-benzene, 2-methylethyl benzenisocyanate, acmc-1avxp, isopropylphenyl isocyanate
CID PubChem 91797
Nom IUPAC 1-isocyanato-2-propan-2-ylbenzène
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isopropylphenyl isocyanate
Point d’ébullition 66°C to 67°C (5 mmHg)
Point d’éclair 87°C (188°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 3588928
Poids de la formule 161.21
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.