Learn More
Isothiocyanate de 2-isopropylphényle, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10496282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10496282 1 g 1g
10304542 10 g 10g
10103724 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10496282 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01626DA
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 36176-31-5
Formule moléculaire C10H11NS
Poids moléculaire (g/mol) 177.265
Numéro MDL MFCD00022053
Clé InChI QQOOMDSEMQHMIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-2-isothiocyanatobenzene, 1-isothiocyanato-2-propan-2-yl benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-1-methylethyl, 2-methylethyl benzenisothiocyanate, 2-isopropylphenylisothiocyanate, acmc-20ansf, 2-isopropylphenyl-isothiocyanate, 2-iso-propylphenyl isothiocyanate
CID PubChem 142052
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-2-propan-2-ylbenzène
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isopropylphenyl isothiocyanate
% min. CAS 95.0
Densité 1.0500g/mL
Plage de pourcentage du dosage 95%+
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3CH(CH3)C6H4NCS
Quantité 1 g
Poids de la formule 177.27
Pourcentage de pureté 95%