Learn More
2-isopropylphényle isothiocyanate, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484027 5 g 5g
11309599 1 g 1g
11494027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19448.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 36176-31-5 | C10H11NS | 177.265 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36176-31-5
Formule moléculaire C10H11NS
Poids moléculaire (g/mol) 177.265
Numéro MDL MFCD00022053
Clé InChI QQOOMDSEMQHMIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-2-isothiocyanatobenzene, 1-isothiocyanato-2-propan-2-yl benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-1-methylethyl, 2-methylethyl benzenisothiocyanate, 2-isopropylphenylisothiocyanate, acmc-20ansf, 2-isopropylphenyl-isothiocyanate, 2-iso-propylphenyl isothiocyanate
CID PubChem 142052
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-2-propan-2-ylbenzène
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isopropylphenyl isothiocyanate
Densité 1.05
Point d’ébullition 131°C to 132°C (10 mmHg)
Indice de réfraction 1.605
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 2717112
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 177.27
Pourcentage de pureté 96%