Learn More
2-(isopropylthio)éthanol, 98+ %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Isopropylthio)ethanol |
| Densité | 0.979 |
| Point d’ébullition | 191°C to 192°C |
| Point d’éclair | 94°C (201°F) |
| Formule linéaire | (CH3)2CHS(CH2)2OH |
| Indice de réfraction | 1.478 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN1760 |
| Beilstein | 1697233 |
| Poids de la formule | 120.21 |
| Afficher plus |