Learn More
2-Kéto Crizotinib, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Keto Crizotinib |
| CAS | 1415558-82-5 |
| Formule moléculaire | C21H20Cl2FN5O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 4-[4-[6-Amino-5-[(1R)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-3-pyridinyl]-1H-pyrazol-1-yl]-2-piperidinone |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H20Cl2FN5O2/c1-11(19-15(22)2-3-16(24)20(19)23)31-17-6-12(8-27-21(17)25)13-9-28-29(10-13)14-4-5-26-18(30)7-14/h2-3,6,8-11,14H,4-5,7H2,1H3,(H2,25,27)(H,26,30) |
| SMILES | CC(Oc1cc(cnc1N)c2cnn(c2)C3CCNC(=O)C3)c4c(Cl)ccc(F)c4Cl |
| Nom IUPAC | 4-[4-[6-amino-5-[1-(2,6-dichloro-3-fluorophényl)éthoxy]-3-pyridyl]pyrazol-1-yl]pipéridin-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 464.32 |
| Poids de la formule | 463.0978 |