Learn More
Acide 2-céto-D-gluconique, sel hémicalcique monohydraté, > 98 %, MP Biomedicals™
Code produit 11473050 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473050 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11473050 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210036510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00€
    1182.30€ / 10g
    Économisez 62.70€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Le sel hémicalcique de l’acide 2-céto-D-gluconique est le sel hémicalcique de l’acide 2-céto-D-gluconique. Il est produit à partir de D-glucose
Identifiants chimiques
CAS 3470-37-9
Formule moléculaire C12H20CaO14
Poids moléculaire (g/mol) 428.356
Numéro MDL MFCD00149104
Clé InChI QACANIDDQFGAJU-JQTJLMCZSA-N
Synonyme calcium 2-keto-d-gluconate
CID PubChem 131852723
Nom IUPAC calcium ; Acide (3S,4R,5R)-3,4,5,6-tétrahydroxy-2-oxohexanoïque
SMILES C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.[Ca]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Keto-D-gluconic acid, hemicalcium salt
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage >98%
Quantité 10 g
Poids de la formule 213.2
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Keto-D-gluconic Acid Hemicalcium Salt Monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Keto-D-gluconic Acid Hemicalcium SaltMonohydrate