Learn More
Sel d’acide 2-céto-D-gluconique hémicalcique monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15420617
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15420617 1 g 1g
15430617 5 g 5g
15440617 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15420617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66609.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3470-37-9 | C12H20CaO14 | 428.356 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3470-37-9
Formule moléculaire C12H20CaO14
Poids moléculaire (g/mol) 428.356
Numéro MDL MFCD00149104
Clé InChI QACANIDDQFGAJU-JQTJLMCZSA-N
Synonyme calcium 2-keto-d-gluconate
CID PubChem 131852723
Nom IUPAC calcium ; Acide (3S,4R,5R)-3,4,5,6-tétrahydroxy-2-oxohexanoïque
SMILES C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.[Ca]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 3808734
Rotation optique −70° (c=2 in Water)
Poids de la formule 231.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre