Learn More
Acide 2-cétoglutarique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10274830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10274830 25 g Flacon en plastique 25g
10784251 100 g Flacon en plastique 100g
10666714 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10274830 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122860250
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 328-50-7 | C5H6O5 | 146.098 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-50-7
Formule moléculaire C5H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 146.098
Numéro MDL MFCD00004165
Clé InChI KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
CID PubChem 51
ChEBI CHEBI:30915
Nom IUPAC Acide 2-oxopentanedioïque
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ketoglutaric acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Résidus d’allumage 0.2% max.
Perte à la dessiccation 1% max. (105°C, 1 hr)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HO2CCH2CH2COCO2H
Quantité 25 g
Beilstein 03, 789
Fieser 01,531
Merck Index 15, 5350
Transmittance 95% min. (c=10, H2O)
Poids de la formule 146.1
Pourcentage de pureté ≥97.5% (on anhydrous substance)
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Ketoglutaric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.