Learn More
Acide 2-cétoglutarique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11493963 25 g 25g
11403973 100 g -
11413973 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493963 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10256.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 328-50-7 | C5H6O5 | 146.098 g/mol
2-Ketoglutaric acid is used as an intermediate in the kreb’s cycle catalyzed by glutamate dehydrogenase enzyme on glutamate. It is also used in dietary supplements to improve protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-cétoglutarique est utilisé comme intermédiaire dans le cycle de Kreb catalysé par l’enzyme glutamate déshydrogénase sur le glutamate. Il est également utilisé dans les compléments alimentaires pour améliorer la synthèse des protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Conserver à l’écart de la chaleur, dans un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-50-7
Formule moléculaire C5H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 146.098
Numéro MDL MFCD00004165
Clé InChI KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
CID PubChem 51
ChEBI CHEBI:30915
Nom IUPAC Acide 2-oxopentanedioïque
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ketoglutaric acid
Point de fusion 113°C to 117°C
Quantité 25 g
Beilstein 1705689
Merck Index 14,5303
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 146.1
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Ketoglutaric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-oxopentanedioic acid