Learn More
2-Ketoglutaric acid, MedChemExpress
Code produit 16493439
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493439 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16493439 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW013636
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress 2-Ketoglutaric acid (Alpha-Ketoglutaric acid) is an intermediate in the production of ATP or GTP in the Krebs cycle. 2-Ketoglutaric acid also acts as the major carbon skeleton for nitrogen-assimilatory reactions. 2-Ketoglutaric acid is a reversible inhibitor of tyrosinase (IC50=15 mM).
2-Ketoglutaric acid (Alpha-Ketoglutaric acid) is an intermediate in the production of ATP or GTP in the Krebs cycle. 2-Ketoglutaric acid also acts as the major carbon skeleton for nitrogen-assimilatory reactions. 2-Ketoglutaric acid is a reversible inhibitor of tyrosinase (IC50=15 mM).
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ketoglutaric acid
CAS 328-50-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H6O5
Quantité 1 g
Synonyme Alpha-Ketoglutaric acid
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (1711.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (342.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 146.1
Poids de la formule 146.1
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism