Learn More
Acide 2-cétoglutarique, TRC
Code produit 17961955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17961955 25 g 25g
17973625 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17961955 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK19120025G
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-50-7
Formule moléculaire C5 H6 O5
Poids moléculaire (g/mol) 146.1
Synonyme alpha-Ketoglutaric Acid, Pentanedioic acid, 2-oxo- (9CI, ACI), 2-Oxopentanedioic acid (ACI), Glutaric acid, 2-oxo- (8CI), 2-Ketoglutaric acid, 2-Oxo-1,5-pentanedioic acid, 2-Oxoglutaric acid, Aladdin K 105571, NSC 17391, α-keto-Glutaric acid, α-Ketoglutaric acid, α-Oxoglutaric acid, α-Oxopentanedioic acid
Nom IUPAC Acide 2-oxopentanedioïque
SMILES OC(=O)CCC(=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Ketoglutaric acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Poids de la formule 146.0215
Pourcentage de pureté >95%