Learn More
2-Linoleoyl-rac-glycerol (>80%), TRC
Code produit 30132633
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132633 25 mg 25mg
30008466 50 mg 50mg
30007250 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132633 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL46796025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3443-82-1
Formule moléculaire C21 H38 O4
Poids moléculaire (g/mol) 354.52
Synonyme (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid 2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl Ester, 2-Linoleoylglycerol, 2-Monolinolein, 2-Monolinoleoylglycerol, β-Monolinolein
Nom IUPAC 1,3-dihydroxypropan-2-yl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Linoleoyl Glycerol
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h6-7,9-10,20,22-23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-
Poids de la formule 354.277