Learn More
Hirschmann™ Câble d’alimentation de données Opus™ de 2 m
Code produit 10217873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
2 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10217873 2 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10217873 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9587002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.84€
    112.39€ / 1 pièces
    Économisez 59.45€
    34% de réduction
Expédition estimée: 23-12-2026
Un câble de connexion pour distributeurs Opus et l’unité de contrôle.
  • 2 m de long
  • Connecte l’unité de base à l’unité de commande
  • Accessoire
Spécification
Longueur (métrique) 2 m
À utiliser avec (équipement) Distributeurs Opus
À utiliser avec (application) Connexion de l’unité de base à l’unité de commande
Type Cordon d’alimentation de données