Learn More
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465127 50 g 50g
11455127 10 g 10g
11475127 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11465127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22556.18
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 18686-82-3 | C2H2N2S2 | 118.172 g/mol
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-mercapto-1,3,4-thiadiazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18686-82-3
Formule moléculaire C2H2N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 118.172
Numéro MDL MFCD00040404
Clé InChI JLAMDELLBBZOOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-mercapto-1,3,4-thiadiazol, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 1,3,4-thiadiazol-2-yl hydrosulfide, 5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, mtd:2-mereapto-1,3,4-thiadiazole, acmc-20ansd, pubchem10119, ksc177e6p
CID PubChem 3034302
Nom IUPAC 3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione
SMILES C1=NNC(=S)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Point de fusion 142°C to 144°C
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 118.17
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,4-Thiadiazole-2(3H)-thione