Learn More
2-mercapto-1-méthylimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10275220 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10275220 25 g Flacon en verre 25g
10041260 100 g Flacon en verre 100g
11986251 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10275220 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125500250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le 2-mercapto-1-méthylimidazole, numéro CAS 60-56-0, également connu sous le nom de méthimazole, est un antagoniste des hormones thyroïdiennes utilisé pour étudier le traitement des troubles thyroïdiens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le 2-mercapto-1-méthylimidazole, également connu sous le nom de méthimazole, est un médicament antithyroïdien
  • Le méthimazole agit en inhibant l’enzyme thyropéroxydase (TPO), qui est responsable de la synthèse des hormones thyroïdiennes triiodothyronine (T3) et thyroxine (T4) à partir de la thyroglobuline précurseur
Applications
  • Le méthimazole a été utilisé en laboratoire pour modéliser la dégénérescence épithéliale olfactive
  • Peut être utilisé pour étudier les perturbations dans le métabolisme de l’iodure
  • Le méthimazole a été utilisé dans les études de pharmacocinétique en laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-56-0
Formule moléculaire C4H6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 114.17
Numéro MDL MFCD00179321
Clé InChI PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methimazole, thiamazole, 2-mercapto-1-methylimidazole, tapazole, mercazolyl, 1-methylimidazole-2-thiol, mercazole, metazolo, methimazol, thiamazol
CID PubChem 1349907
ChEBI CHEBI:50673
Nom IUPAC 3-méthyle-1 H-imidazole-2-thione
SMILES CN1C=CNC1=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercapto-1-methylimidazole
Point de fusion 140.0°C to 145.0°C
Couleur Crème à blanc
Point d’ébullition 280.0°C
Point d’éclair >100°C
Perte à la dessiccation 1% (105°C, 2 hrs) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 24,17
Merck Index 15,6043
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone,sparingly soluble in ether,petr. ether,benzene
Poids de la formule 114.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Mercapto-1-methylimidazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.