Learn More
Alfa Aesar™ 2-mercapto-4,6-diméthylpyrimidine hydrate, 98 %
Code produit 11484913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484913 10 g 10g
11494913 50 g 50g
11404923 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484913 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur A12231.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 22325-27-5
Formule moléculaire C6H8N2S
Poids moléculaire (g/mol) 140.204
Numéro MDL MFCD00006079
Clé InChI RAFAYWADRVMWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-dimethyl-2-mercaptopyrimidine, 4,6-dimethyl-2 1h-pyrimidinethione, 4,6-dimethylpyrimidine-2-thiol, 4,6-dimethyl-2-thiopyrimidine, 4,6-dimethyl-2-pyrimidinethiol, 2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine, 2 1h-pyrimidinethione, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethylpyrimidine-2-thione, 4,6-dimethyl-pyrimidine-2-thiol, 4,6-dimethyl-2-thiolpyrimidine
CID PubChem 673664
Nom IUPAC 4,6-dimethyl-1H-pyrimidine-2-thione
SMILES CC1=CC(=NC(=S)N1)C
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 2-Mercapto-4,6-dimethylpyrimidine hydrate
Point de fusion 213°C to 216°C
Quantité 10 g
Beilstein 81330
Poids de la formule 140.21
Pourcentage de pureté 98%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.