Learn More
2-Mercapto-5-méthoxybenzimidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458957 5 g 5g
11468957 25 g 25g
11478957 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20570.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 37052-78-1 | C8H8N2OS | 180.23 g/mol
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole is used in the preparation of COX-2 inhibitors. It is also employed in the preparation of compounds such as 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole and 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl-1-oxide)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole. Further, it acts as a hetercocyclic building block and serves as an intermediate of drug omeprazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-mercapto-5-méthoxybenzimidazole est utilisé dans la préparation des inhibiteurs de COX-2. Il est également utilisé dans la préparation de composés tels que le 5-méthoxy-2-[[(4-méthoxy-3,5-diméthyl-2-pyridinyl)méthyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole et le 5-méthoxy-2-[(4-méthoxy-3,5-diméthylpyridine-2-yl-1-oxyde)méthyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole. De plus, il agit comme un bloc de construction hétercocylique et sert d’intermédiaire de l’oméazole.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde. Légèrement soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37052-78-1
Formule moléculaire C8H8N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 180.23
Numéro MDL MFCD00134581
Clé InChI KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxy-2-mercaptobenzimidazole, 2-mercapto-5-methoxybenzimidazole, 5-methoxy-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-methoxy-2-benzimidazolethiol, 5-methoxy-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-methoxy-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-methoxy-1h-benzimidazole, 5-methoxy-1h-benzoimidazole-2-thiol, 1,3-dihydro-5-methoxy-2h-benzimidazole-2-thione, 5-methoxybenzimidazole-2-thiol
CID PubChem 665603
SMILES COC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
Point de fusion 255°C to 259°C
Quantité 5 g
Beilstein 3605123
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in methanol. Insoluble in water.
Nom IUPAC 5-méthoxy-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
Poids de la formule 180.23
Pourcentage de pureté 99%