Learn More
2-mercapto-5-méthylbenzimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463494 100 g 100g
11399589 5 g 5g
11453494 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463494 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11192.22
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 27231-36-3 | C8H8N2S | 164.23 g/mol
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole is used as an additive in liquid paraffin. And also used in electrochemical techniques, corrosion inhibitors for steel under highly acidic conditions and pointed out that the effectiveness of the heterocyclic compound can be intimately associated to its molecular structure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-mercapto-5-méthylbenzimidazole est utilisé comme additif dans la paraffine liquide. Il est également utilisé dans les techniques électrochimiques, les inhibiteurs de corrosion de lʼacier dans des conditions fortement acides et il est souligné que lʼefficacité du composé hétérocyclique peut être étroitement associée à sa structure moléculaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27231-36-3
Formule moléculaire C8H8N2S
Poids moléculaire (g/mol) 164.23
Numéro MDL MFCD00010617
Clé InChI CWIYBOJLSWJGKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercapto-5-methylbenzimidazole, 5-methyl-1h-benzo d imidazole-2 3h-thione, 5-methyl-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-methyl-2-benzimidazolethiol, 5-methyl-2-mercaptobenzimidazole, 5-methyl-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-5-methyl, 1,3-dihydro-5-methyl-2h-benzimidazole-2-thione, 5-methyl-1h-benzoimidazole-2-thiol, 5-methylbenzimidazole-2-thiol
CID PubChem 712373
Nom IUPAC 5-méthyl-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
SMILES CC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Point de fusion ∼295°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 5083
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 164.23
Pourcentage de pureté 98%