Learn More
2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362249 25 g 25g
11342249 1 g 1g
11352249 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11362249 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27239.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 52767-84-7 | C7H10N2S | 154.23 g/mol
By using 2-mercapto-5-n-propylpyrimidine (MPP) as capping ligands, copper nanoclusters with different core sizes were prepared using a chemical reduction method. 2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine finds use as means of synthesizing enantiomerically enriched compounds. Used as an odorant to help detect natural gas leaks. As intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
En utilisant 2-mercapto-5-n-propylpyrimidine (MPP) comme ligands de coiffage, des nanoclusters de cuivre de différentes tailles de noyau ont été préparés à l’aide d’une réduction chimique. La 2-mercapto-5-n-propylpyrimidine sert à synthétiser des composés énantiomériquement enrichis. Utilisée comme agent odorant pour aider à détecter les fuites de gaz naturel. Intermédiaire dans les synthèses organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52767-84-7
Formule moléculaire C7H10N2S
Poids moléculaire (g/mol) 154.23
Numéro MDL MFCD07777095
Clé InChI YZFGTZRDMRKBBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-propylpyrimidine-2-thiol, 2-mercapto-5-n-propylpyrimidine, pubchem9576, 5-propylpyrimidine-2 1h-thione
CID PubChem 12356156
SMILES CCCC1=CNC(=S)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine
Point de fusion 207°C to 211°C
Quantité 25 g
Nom IUPAC 5-propyl-1,2-dihydropyrimidine-2-thione
Poids de la formule 154.24
Pourcentage de pureté 98%