Learn More
2-Mercapto-6-phenylpyrimidin-4-ol, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Mercapto-6-phenylpyrimidin-4-ol |
| CAS | 36822-11-4 |
| Formule moléculaire | C10H8N2OS |
| Numéro MDL | MFCD00059166 |
| Quantité | 10 g |
| SMILES | OC1=NC(S)=NC(C2=CC=CC=C2)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 204.25 |
| Pourcentage de pureté | 95% |