Learn More
2-Mercapto-7-methoxy-4-methylquinoline, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15475487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475487 250 mg 250mg
15465487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32733.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52507-57-0
Formule moléculaire C11H11NOS
Poids moléculaire (g/mol) 205.275
Numéro MDL MFCD00705021
Clé InChI QJNQZUVUCGOPFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-methoxy-4-methylquinoline-2-thiol, 7-methoxy-4-methyl-quinoline-2-thiol, cbmicro_019952, cbmicro_026931, 7-methoxy-4-methylhydroquinoline-2-thione, 7-methoxy-4-methylquinoline-2 1h-thione, 2-mercapto-7-methoxy-4-methylquinoline
CID PubChem 676907
Nom IUPAC 7-méthoxy-4-méthyle-1H-quinoline-2-thione
SMILES CC1=CC(=S)NC2=C1C=CC(=C2)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercapto-7-methoxy-4-methylquinoline
Point de fusion 233°C to 235°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 205.28
Pourcentage de pureté 96%