Learn More
2-mercaptobenzimidazole, 97 %
Code produit 11443917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443917 2500 g 2500g
11423917 100 g -
11389589 250 g 250g
11433917 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11443917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18350.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 583-39-1 | C7H6N2S | 150,20 g/mole
Le 2-mercaptobenzimidazole est utilisé comme antidégradant. Il est utilisé pour protéger le caoutchouc contre l’oxydation. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la préparation du rabéazole. Il est également utilisé en médecine pour les médicaments anti-lèpre. Il est également utilisé comme azurant pour le cuivrage.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le 2-mercaptobenzimidazole est utilisé comme antidégradant. Il est utilisé pour protéger le caoutchouc contre l’oxydation. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la préparation du rabéazole. Il est également utilisé en médecine pour les médicaments anti-lèpre. En outre, il est utilisé comme un brillant de galvanoplastie en cuivre.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-39-1
Formule moléculaire C7H6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 150.20
Numéro MDL MFCD00466107
Clé InChI YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 707035
SMILES S=C1NC2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptobenzimidazole
Point de fusion 305°C to 310°C
Densité 1.42
Point d’éclair >250°C (487°F)
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 119867
Merck Index 14,1082
Synonyme 2-mercaptobenzimidazole, 1h-benzoimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 1h-benzimidazole-2-thiol, 1h-benzo d imidazole-2-thiol, o-phenylenethiourea, antioxidant mb, mercaptobenzimidazole, 2-mercaptobenzoimidazole, antiegene mb
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC 1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
Poids de la formule 150.2
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement