Learn More
2-Mercaptobenzimidazole, 98%
Code produit 10487320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10487320 100 g Flacon en plastique 100g
10477320 5 g Flacon en verre 5g
10275170 250 g Flacon en plastique 250g
10397050 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10487320 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125441000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.70€
    21.65€ / 100g
    Économisez 2.05€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS : 583-39-1 | C7H6N2S | 150,20 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-39-1
Formule moléculaire C7H6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 150.20
Numéro MDL MFCD00466107
Clé InChI YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercaptobenzimidazole, 1h-benzoimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 1h-benzimidazole-2-thiol, 1h-benzo d imidazole-2-thiol, o-phenylenethiourea, antioxidant mb, mercaptobenzimidazole, 2-mercaptobenzoimidazole, antiegene mb
CID PubChem 707035
SMILES S=C1NC2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptobenzimidazole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 302°C to 307°C
Couleur Beige à blanc
Point d’ébullition 451°C
Point d’éclair >250°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 24, 119
Merck Index 15, 1084
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.6g/L (23°C). Other solubilities: soluble in acetone,ethyl acetate and ethanol
Nom IUPAC 1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
Poids de la formule 150.2
Pourcentage de pureté 98%
Matière insoluble 0.3% max. (in NaOH)
Forme physique Poudre
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Mercaptobenzimidazole
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Faroangivelser
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.