Learn More
2-Mercaptobenzothiazole, 97%
Code produit 10275921 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10275921 25 g Flacon en plastique 25g
10754933 5 g Flacon en verre 5g
10526271 100 g Flacon en plastique 100g
10380114 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10275921 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 332050250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 149-30-4 | C₇H₅NS₂| 167,24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-30-4
Formule moléculaire C7H5NS2
Poids moléculaire (g/mol) 167.24
Numéro MDL MFCD00005781
Clé InChI YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
CID PubChem 697993
ChEBI CHEBI:34292
Nom IUPAC 3H-1,3-benzothiazole-2-thione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptobenzothiazole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 172.0°C to 182.0°C
Couleur Jaune
Point d’éclair 243°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 27, II, 233
Merck Index 15, 5935
Informations sur la solubilité yellow solution
Poids de la formule 167.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement