Learn More
2-mercaptobenzothiazole, ≥ 99,0 %, Honeywell™ Fluka™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon poly
Poly bottle
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Nom chimique ou matériau | 2-Mercaptobenzothiazole |
Point de fusion | 179°C to 182°C |
Couleur | Yellow |
Point d’ébullition | 260°C |
Odeur | No data |
Conditionnement | Poly bottle |
Quantité | 10 g |
Numéro UN | UN3077 |
Beilstein | 119484 |
Poids de la formule | 167.25g/mol |
Vedi altri risultati |