Learn More
2-Mercaptobenzoxazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429473 25 g 25g
11439473 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429473 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12346.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2382-96-9 | C7H5NOS | 151.183 g/mol
2-Mercaptobenzoxazole is used in the surface treatment of materials. It is utilized for protection of metals from corrosion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-mercaptobenzoxazole est utilisé dans le traitement de surface des matériaux. Il est utilisé pour la protection des métaux contre la corrosion.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2382-96-9
Formule moléculaire C7H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 151.183
Numéro MDL MFCD00005769
Clé InChI FLFWJIBUZQARMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercaptobenzoxazole, benzo d oxazole-2-thiol, 2-benzoxazolethiol, 2 3h-benzoxazolethione, benzoxazole-2-thiol, 2-benzoxazolinethione, 1,3-benzoxazole-2-thiol, benzoxazolinethione, 2-mercapto-1,3-benzoxazole, benzooxazole-2-thiol
CID PubChem 712377
Nom IUPAC 3H-1,3-benzoxazole-2-thione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptobenzoxazole
Point de fusion 189°C to 194°C
Quantité 25 g
Beilstein 119483
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 151.19
Pourcentage de pureté ≥98%