Learn More
2-mercaptobenzoxazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10285170 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10285170 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10285170 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125460250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptobenzoxazole
Note relative au nom 99%
CAS 2382-96-9
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 192°C to 195°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H5NOS
Numéro MDL MFCD00005769
Quantité 25 g
Beilstein 27, 181
Synonyme 2-mercaptobenzoxazole, benzo d oxazole-2-thiol, 2-benzoxazolethiol, 2 3h-benzoxazolethione, benzoxazole-2-thiol, 2-benzoxazolinethione, 1,3-benzoxazole-2-thiol, benzoxazolinethione, 2-mercapto-1,3-benzoxazole, benzooxazole-2-thiol
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aqueous alkali
Clé InChI FLFWJIBUZQARMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)O2
Nom IUPAC 3H-1,3-benzoxazole-2-thione
Poids moléculaire (g/mol) 151.18
CID PubChem 712377
Poids de la formule 151.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline