Learn More
Sel de sodium de l’acide 2-mercaptoéthanesulfonique, 98 %, étalon analytique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15585106 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15585106 25 g 25g
15575106 5 g 5g
15562745 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15585106 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 443150250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 19767-45-4 | C2H5NaO3S2 | 164.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19767-45-4
Formule moléculaire C2H5NaO3S2
Poids moléculaire (g/mol) 164.18
Clé InChI XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme mesna, sodium 2-mercaptoethanesulfonate, mesnex, uromitexan, mitexan, 2-mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, mistabron, mesnum, mistabronco, mucofluid
CID PubChem 23662354
Nom IUPAC Sodium ; 2-sulfanyléthanesulfonate
SMILES C(CS(=O)(=O)[O-])S.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt
Perte à la dessiccation 2% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102% min. (On dried substance) (Iodometry)
Quantité 25 g
Merck Index 15,5979
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 164.18
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt