Description
Gibco™ 2-Mercaptoethanol (also known as beta-mercaptoethanol or BME) is a potent reducing agent used in cell culture medium to prevent toxic levels of oxygen radicals. Mercaptoethanol is not stable in solution so most protocols require daily supplementation. Gibco™ 2-Mercaptoethanol is made at 50 mM in Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS).
cGMP Manufacturing and Quality System
Gibco™ 2-Mercaptoethanol is manufactured at a cGMP compliant facility, located in Paisley, Scotland, UK. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to the ISO 13485 standard.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage :2 à 8°C Conditions d’expédition :température ambiante Durée de conservation :36 mois à compter de la date de fabrication |
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Concentration | 50 mM |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | BME |
| pH | 6 à 8 |
| Quantité | 20 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
Sécurité et traitement
- 2-mercaptoethanol
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptoethanol