Learn More
2-mercaptoéthanol, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Code produit 11451711 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11451711 250 mL
11461711 500 mL
11471711 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11451711 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219024283
Identifiants chimiques
CAS 60-24-2
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00004890
Clé InChI DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
CID PubChem 1567
ChEBI CHEBI:41218
SMILES OCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptoethanol
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.12g/cm3 at 20°C
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Quantité 250 mL
Nom IUPAC 2-sulfanylethan-1-ol
Poids de la formule 78.13
Forme physique Liquid