Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Mercaptoethanol |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1,12 g/cm3 à 20 °C |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥98 % |
| Quantité | 1 L |
| Nom IUPAC | 2-sulfanylethan-1-ol |
| Poids de la formule | 78.13 |
| Forme physique | Liquide |