Learn More
2-Mercaptoéthanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452608
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11452608 250 g 250g
11442608 1000 g 1000g
11462608 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452608 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15890.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le 2-mercaptoéthanol, numéro CAS 60-24-2, est couramment utilisé comme agent de réduction dans les laboratoires et présente une variété d’applications telles que la solubilisation des protéines.
Solubilizes proteins by reducing disulfide linkages2-Mercaptoethanol is used in the preparation of nano-graphene for cellular imaging and drug delivery as well as multifunctional polymeric micelle. It acts as a reducing agent used in electrophoresis, amino acid detection, and distinguishing ssDNA/dsDNA. It is also employed as a standard buffer. It is also used in the preparation of PVC heat stabilizers and as a chain transfer agent in the manufacture of PVC. Further, it is used in some RNA isolation procedures to eliminate ribonuclease. It is utilized as a corrosion inhibitor and ore floatation agent. In biochemistry, it is useful to study the activity of the immune system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Solubilise les protéines en réduisant les liaisons disulfures 2-mercaptoéthanol, est utilisé dans la préparation du nano-graphène pour l’imagerie cellulaire et l’administration de médicaments ainsi que pour la micelle polymérique multifonctionnelle. Il agit comme un agent réducteur utilisé dans l’électrophorèse, la détection des acides aminés et la distinction de l’ADNsb/ADNdb. Il est également utilisé comme tampon standard. Il est également utilisé dans la préparation des stabilisants thermiques en PVC et comme agent de transfert de chaîne dans la fabrication du PVC. De plus, il est utilisé dans certaines procédures d’isolement d’ARN pour éliminer la ribonucléase. Il est utilisé comme inhibiteur de corrosion et agent de flottation du minerai. En biochimie, il est utile d’étudier l’activité du système immunitaire.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’alcool, l’éther, au benzène et autres solvants organiques.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air et sensible à la chaleur. Incompatible avec les métaux, les acides forts, les sels de métaux lourds et les agents oxydants. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-24-2
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00004890
Clé InChI DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
CID PubChem 1567
ChEBI CHEBI:41218
SMILES OCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptoethanol
Point de fusion -100°C
Densité 1.114
Point d’ébullition 156°C to 158°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.5
Quantité 250 g
Numéro UN UN2966
Beilstein 773648
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,5869
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether,benzene and other organic solvents.
Nom IUPAC 2-sulfanylethan-1-ol
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.