Learn More
2-Mercaptoéthanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11462608
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Unit Size:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11462608 5000 g 5000g
11452608 250 g 250g
11442608 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11462608 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15890.0I
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le 2-mercaptoéthanol, numéro CAS 60-24-2, est couramment utilisé comme agent de réduction dans les laboratoires et présente une variété d’applications telles que la solubilisation des protéines.
Solubilizes proteins by reducing disulfide linkages2-Mercaptoethanol is used in the preparation of nano-graphene for cellular imaging and drug delivery as well as multifunctional polymeric micelle. It acts as a reducing agent used in electrophoresis, amino acid detection, and distinguishing ssDNA/dsDNA. It is also employed as a standard buffer. It is also used in the preparation of PVC heat stabilizers and as a chain transfer agent in the manufacture of PVC. Further, it is used in some RNA isolation procedures to eliminate ribonuclease. It is utilized as a corrosion inhibitor and ore floatation agent. In biochemistry, it is useful to study the activity of the immune system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Solubilise les protéines en réduisant les liaisons disulfures 2-mercaptoéthanol, est utilisé dans la préparation du nano-graphène pour l’imagerie cellulaire et l’administration de médicaments ainsi que pour la micelle polymérique multifonctionnelle. Il agit comme un agent réducteur utilisé dans l’électrophorèse, la détection des acides aminés et la distinction de l’ADNsb/ADNdb. Il est également utilisé comme tampon standard. Il est également utilisé dans la préparation des stabilisants thermiques en PVC et comme agent de transfert de chaîne dans la fabrication du PVC. De plus, il est utilisé dans certaines procédures d’isolement d’ARN pour éliminer la ribonucléase. Il est utilisé comme inhibiteur de corrosion et agent de flottation du minerai. En biochimie, il est utile d’étudier l’activité du système immunitaire.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’alcool, l’éther, au benzène et autres solvants organiques.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air et sensible à la chaleur. Incompatible avec les métaux, les acides forts, les sels de métaux lourds et les agents oxydants. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60-24-2
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00004890
Clé InChI DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
CID PubChem 1567
ChEBI CHEBI:41218
SMILES OCCS
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptoethanol
Point de fusion -100°C
Densité 1.114
Point d’ébullition 156°C to 158°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.5
Quantité 5000 g
Numéro UN UN2966
Beilstein 773648
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,5869
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether,benzene and other organic solvents.
Nom IUPAC 2-sulfanyléthanol
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté ≥98%