Learn More
2-Mercaptoéthanol (électrophorèse), Fisher BioReagents
Code produit 10366313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
89.74 mL
Conditionnement:
Boîte verre ambré/poison
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10366313 89.74 mL Boîte verre ambré/poison 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10366313 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP176100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Le 2-mercaptoéthanol réduit les liaisons disulfures dans les protéines et les peptides et est utilisé dans de nombreuses réactions enzymatiques comme stabilisateur protéique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vecteur alpha Mercaptoethanol
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptoethanol
CAS 60-24-2
Absorbance 0.05 AU max.
Point de fusion -100°C
Couleur Jaune
Densité 1.110g/cm³
pH 5.2
Point d’ébullition 157°C
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
Conditionnement Boîte verre ambré/poison
Formule moléculaire C2H6OS
Formule linéaire HSCH2CH2OH
Numéro MDL MFCD00004890
Quantité 89.74 mL
Merck Index 15, 5936
Synonyme 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
Clé InChI DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCS
Nom IUPAC 2-sulfanyléthanol
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
CID PubChem 1567
Densité de vapeur 2.69g/mol
ChEBI CHEBI:41218
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Électrophorèse
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Mercaptoethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.