Learn More
2-Mercaptoéthanol, qualité électrophorèse, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418219 250 g 250g
15400647 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418219 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66742.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 60-24-2 | C2H6OS | 78.13 g/mol
β-Mercaptoethanol can act as an enzyme reactivator in systems necessitating reduction for activation, and has been commonly used to reduce disulfide bonds in order to separate protein subunits for use in electrophoresis. This product can also be used to form o-Phthalaldehyde-beta-mercaptoethanol (OPAME), a fluorogenic reagent shown to detect amino acids based on its reaction with primary amines. More recently OPAME has been used to distinguish between ssDNA/dsDNA and even single base mismatches in the hybridization of DNA. It is widely used for retarding oxidation of biological compounds in solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le β-mercaptoéthanol peut agir comme un réactivateur enzymatique dans les systèmes nécessitant une réduction pour l’activation, et a été couramment utilisé pour réduire les liaisons disulfure afin de séparer les sous-unités protéiques pour une utilisation en électrophorèse. Ce produit peut également être utilisé pour former de l’o-phtalaldéhyde-bêta-mercaptoéthanol (OPAME), un réactif fluorogénique montré pour détecter les acides aminés en fonction de sa réaction avec les amines primaires. Plus récemment, l’OPAME a été utilisé pour distinguer l’ADNss / ADNdb et même les discordances de base uniques dans l’hybridation de l’ADN. Il est largement utilisé pour retarder l’oxydation des composés biologiques en solution.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Soluble dans l’alcool, l’éther, le benzène et d’autres solvants organiques.
Remarques
Manipuler sous un gaz de protection sec. Conserver dans une atmosphère fraîche. Incompatible avec l’air, l’humidité et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-24-2
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00004890
Clé InChI DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
CID PubChem 1567
ChEBI CHEBI:41218
SMILES OCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptoethanol
Point de fusion -100°C
Couleur Incolore
Densité 1.114 g/mL
Point d’ébullition 156°C to 158°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Odeur Unpleasant
Formule linéaire HSCH2CH2OH
Quantité 250 g
Numéro UN UN2966
Beilstein 773648
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,5869
Informations sur la solubilité Fully miscible in water. Soluble in alcohol,ether,benzene,and other organic solvents.
Nom IUPAC 2-sulfanyléthanol
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Électrophorèse
Forme physique Liquide