Learn More
2-Mercaptoéthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Mercaptoethanol |
| CAS | 60-24-2 |
| Formule moléculaire | C2 H6 O S |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 2-Mercaptoethanol, 1-Hydroxy-2-mercaptoethane, 1-Mercapto-2-hydroxyethane, 2-Hydroxy-1-ethanethiol, 2-Hydroxyethanethiol, 2-Hydroxyethyl mercaptan, 2-ME, 2-Mercapto-1-ethanol, 2-Mercaptoethyl alcohol, 2-Sulfanylethan-1-ol, 2-Sulfanylethanol, 2BME, BME, Beta-mercapto, Beta-mercaptoethanol, Ethylene glycol, monothio-, Hydroxyethyl mercaptan, Mercaptoethanol, Monothioethylene glycol, Monothioglycol, NSC 3723, Thioethylene glycol, Thiomonoglycol, β-Hydroxyethanethiol, β-Hydroxyethylmercaptan, β-Mercapto, β-Mercaptoethanol, β-met |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2 |
| SMILES | OCCS |
| Nom IUPAC | 2-sulfanyléthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 78.133 |
| Poids de la formule | 78.0139 |