Learn More
Sulfure de 2-mercaptoéthyle, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12664937 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
12664937 10 g Flacon en verre 10g
12684937 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12664937 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125490100
 Article restreint
Expédition estimée: 21-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 3570-55-6 | C4H10S3 | 154.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3570-55-6
Formule moléculaire C4H10S3
Poids moléculaire (g/mol) 154.30
Numéro MDL MFCD00004893
Clé InChI KSJBMDCFYZKAFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-thiodiethanethiol, bis 2-mercaptoethyl sulfide, 2-mercaptoethyl sulfide, ethanethiol, 2,2'-thiobis, bis mercaptoethyl sulfide, 3-thia-1,5-pentanedithiol, 2-mercaptoethylsulfide, 2,2'-dimercaptodiethyl sulfide, unii-oeu4azc07s, ethanethiol, 2,2'-thiodi
CID PubChem 77117
Nom IUPAC 2-(2-sulfanyléthylsulfanyl)éthanéthiol
SMILES SCCSCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptoethyl sulfide
Point de fusion -11.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.1830g/mL
Point d’ébullition 135.0°C to 136.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88 % min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HSCH2CH2)2S
Indice de réfraction 1.594
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.183
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,toluene,chloroform,,dioxane,carbon tetrachloride
Poids de la formule 154.32
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide