Learn More
Chlorhydrate de 2-mercaptoéthylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11406977
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11406977 500 g 500g
11486967 25 g 25g
11496967 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11406977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14377.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 156-57-0 | C2H8ClNS | 113.60 g/mol
An inhibitor of DMBA-induced mammary tumors2-Mercaptoethylamine hydrochloride acts as a precursor in taurine biosynthesis and component of coenzyme A. It is involved in the preparation of active pharmaceutical ingredients like ranitidine and nizatidine. It acts as an antidote for acetaminophen poisoning. Further, it is used in the oral treatment of nephropathic cystinosis, radiation sickness and disorders of cysteine excretion. In addition to this, it serves as an antioxidant and an inhibitor of 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene (DMBA)-induced tumors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un inhibiteur des tumeurs mammaires induites par le DMBA chlorhydrate de 2-mercaptoéthylamine agit comme précurseur dans la biosynthèse de la taurine et composant de la coenzyme A. Il participe à la préparation de principes pharmaceutiques actifs comme la ranitidine et la nizatidine. Il agit comme un antidote pour l’intoxication par l’acétaminophène. De plus, il est utilisé dans le traitement oral de la cystinosis néphropathique, de la maladie des rayons et des troubles de l’excrétion de cystéine. En outre, il sert d’antioxydant et d’inhibiteur des tumeurs induites par le 7,12-diméthylbenz[a]anthracène (DMBA).
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le méthanol et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-57-0
Formule moléculaire C2H8ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 113.60
Numéro MDL MFCD00012904
Clé InChI OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
CID PubChem 9082
Nom IUPAC hydrogen 2-aminoethane-1-thiol chloride
SMILES [H+].[Cl-].NCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptoethylamine hydrochloride
Point de fusion 65°C to 69°C
Quantité 500 g
Beilstein 3590083
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2779
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,methanol and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 113.61
Pourcentage de pureté ≥98%