Learn More
Chlorhydrate de 2-mercaptoéthylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486967 25 g 25g
11496967 100 g 100g
11406977 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11486967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14377.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.70€
    37.65€ / 25g
    Économisez 4.05€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 156-57-0 | C2H8ClNS | 113.60 g/mol
An inhibitor of DMBA-induced mammary tumors2-Mercaptoethylamine hydrochloride acts as a precursor in taurine biosynthesis and component of coenzyme A. It is involved in the preparation of active pharmaceutical ingredients like ranitidine and nizatidine. It acts as an antidote for acetaminophen poisoning. Further, it is used in the oral treatment of nephropathic cystinosis, radiation sickness and disorders of cysteine excretion. In addition to this, it serves as an antioxidant and an inhibitor of 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene (DMBA)-induced tumors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un inhibiteur des tumeurs mammaires induites par le DMBA chlorhydrate de 2-mercaptoéthylamine agit comme précurseur dans la biosynthèse de la taurine et composant de la coenzyme A. Il participe à la préparation de principes pharmaceutiques actifs comme la ranitidine et la nizatidine. Il agit comme un antidote pour l’intoxication par l’acétaminophène. De plus, il est utilisé dans le traitement oral de la cystinosis néphropathique, de la maladie des rayons et des troubles de l’excrétion de cystéine. En outre, il sert d’antioxydant et d’inhibiteur des tumeurs induites par le 7,12-diméthylbenz[a]anthracène (DMBA).
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le méthanol et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-57-0
Formule moléculaire C2H8ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 113.60
Numéro MDL MFCD00012904
Clé InChI OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
CID PubChem 9082
Nom IUPAC hydrogen 2-aminoethane-1-thiol chloride
SMILES [H+].[Cl-].NCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptoethylamine hydrochloride
Point de fusion 65°C to 69°C
Quantité 25 g
Beilstein 3590083
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2779
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,methanol and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 113.61
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Mercaptoethylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptamine hydrochloride