Learn More
2-Mercaptoimidazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11324574 1 g 1g
11334574 5 g 5g
11344574 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11324574 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01346.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 872-35-5 | C3H4N2S | 100.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872-35-5
Formule moléculaire C3H4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 100.14
Numéro MDL MFCD00005188
Clé InChI OXFSTTJBVAAALW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercaptoimidazole, 1h-imidazole-2-thiol, imidazole-2-thiol, 1h-imidazole-2 3h-thione, 4-imidazoline-2-thione, 1,3-vinylenethiourea, imidazole, 2-mercapto, 2h-imidazole-2-thione, 1,3-dihydro, usaf el-57, mercaptoimidazole
CID PubChem 1201386
SMILES SC1=NC=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptoimidazole
Point de fusion 222°C to 227°C
Quantité 1 g
Beilstein 105775
Nom IUPAC 1,3-dihydroimidazole-2-thione
Poids de la formule 100.14
Pourcentage de pureté ≥98%