Learn More
2-Mercaptoimidazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11344574 25 g 25g
11324574 1 g 1g
11334574 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11344574 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01346.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 872-35-5 | C3H4N2S | 100.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-35-5
Formule moléculaire C3H4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 100.14
Numéro MDL MFCD00005188
Clé InChI OXFSTTJBVAAALW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercaptoimidazole, 1h-imidazole-2-thiol, imidazole-2-thiol, 1h-imidazole-2 3h-thione, 4-imidazoline-2-thione, 1,3-vinylenethiourea, imidazole, 2-mercapto, 2h-imidazole-2-thione, 1,3-dihydro, usaf el-57, mercaptoimidazole
CID PubChem 1201386
SMILES SC1=NC=CN1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptoimidazole
Point de fusion 222°C to 227°C
Quantité 25 g
Beilstein 105775
Nom IUPAC 1,3-dihydroimidazole-2-thione
Poids de la formule 100.14
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.