Learn More
2-Acide Mercaptoisobutyrique, 90 %, TRC
Code produit 30132733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132733 10 g 10g
30134269 1 g 1g
30010857 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132733 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM25340010G
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4695-31-2
Formule moléculaire C4 H8 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 120.17
Nom IUPAC Acide 2-méthyl-2-sulfanylpropanoïque
SMILES CC(C)(S)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptoisobutyric Acid
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C4H8O2S/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)
Poids de la formule 120.0245