Learn More
2-Acide Mercaptoisobutyrique, 90 %, TRC
Code produit 30134269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134269 1 g 1g
30132733 10 g 10g
30010857 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134269 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2534001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4695-31-2
Formule moléculaire C4 H8 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 120.17
Nom IUPAC Acide 2-méthyl-2-sulfanylpropanoïque
SMILES CC(C)(S)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptoisobutyric Acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H8O2S/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)
Poids de la formule 120.0245