Learn More
2-mercaptophénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10512004 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10512004 1 g Flacon en verre 1g
10520184 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10512004 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 385600010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1121-24-0 | C6H6OS | 126.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1121-24-0
Formule moléculaire C6H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 126.18
Numéro MDL MFCD00040447
Clé InChI VMKYTRPNOVFCGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxythiophenol, 2-mercaptophenol, o-mercaptophenol, phenol, 2-mercapto, 2-hydroxy thiophenol, 2-hydroxybenzenethiol, o-hydroxythiophenol, o-hydroxybenzenothiol, 2-hydroxybenzenothiol, mercaptophenol
CID PubChem 70718
Nom IUPAC 2-sulfanylphénol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptophenol
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 20.0°C
Couleur Vert à jaune
Densité 1.2200g/mL
Point d’ébullition 40.0°C (300.0 mmHg)
Point d’éclair 97°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire SHC6H4OH
Indice de réfraction 1.6100 to 1.6120
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.22
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Poids de la formule 126.18
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Mercaptophenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.