Learn More
Acide 2-mercaptopropionique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10091650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10091650 100 g Flacon en verre -
10376540 500 g Flacon en verre 500g
10533504 2.5 kg Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10091650 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138791000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 79-42-5 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-42-5
Formule moléculaire C3H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 106.14
Numéro MDL MFCD00004862
Clé InChI PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-mercaptopropionic acid, thiolactic acid, 2-mercaptopropanoic acid, 2-thiolactic acid, 2-thiolpropionic acid, alpha-mercaptopropionic acid, alpha-mercaptopropanoic acid, propionic acid, 2-mercapto, propanoic acid, 2-mercapto, fema no. 3180
CID PubChem 62326
ChEBI CHEBI:47872
Nom IUPAC Acide 2-sulfanylpropanoïque
SMILES CC(S)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptopropionic acid
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 10°C to 14°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 102°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(SH)CO2H
Indice de réfraction 1.4804 to 1.4824
Quantité 100 g
Beilstein 03, 289
Fieser 15,307
Merck Index 15, 9493
Gravité spécifique 1.19
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and acetone,miscible with benzol,petroleumether,chloroform,,chloroethane,diethylether
Poids de la formule 106.14
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide